5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303210-1G PC303210-250MG
APOSPC303210-1GEA 719 EUR
APOSPC303210-1G APOSPC303210-250MG
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₃ClF₄O₂S
Molecular Weight: 262.609 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185646
CAS-Nummer: 915763-87-0
UN: 1760
ADR: 8 III