2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303217-1G PC303217-250MG
APOSPC303217-1GEA 845 EUR
APOSPC303217-1G APOSPC303217-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₇F₄N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28103371
CAS-Nummer: 1823323-72-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III