2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303220-1G PC303220-250MG
APOSPC303220-1GEA 839 EUR
APOSPC303220-1G APOSPC303220-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₃ClF₆O₂S
Molecular Weight: 312.617 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185342
CAS-Nummer: 376637-88-6