6-Chloro-2,3-difluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303222-1G PC303222-100MG PC303222-250MG
APOSPC303222-1GEA 1050 EUR
APOSPC303222-1G APOSPC303222-100MG APOSPC303222-250MG
6-Chloro-2,3-difluorobenzenesulphonyl chloride
6-Chloro-2,3-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
Molecular Weight: 247.047 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12922581
CAS-Nummer: 1208078-24-3