2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303225-1G PC303225-250MG
APOSPC303225-1GEA 899 EUR
APOSPC303225-1G APOSPC303225-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylaniline 97%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylaniline
Formel: C₈H₉F₂NO
Molecular Weight: 173.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27986845
CAS-Nummer: 1706446-33-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable