2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303230-1G PC303230-250MG
APOSPC303230-1GEA 899 EUR
APOSPC303230-1G APOSPC303230-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClF₃O₃S
Molecular Weight: 274.645 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18399733
CAS-Nummer: 1261852-46-3