3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303232-1G PC303232-250MG
APOSPC303232-1GEA 899 EUR
APOSPC303232-1G APOSPC303232-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₄Cl₂F₃N
Molecular Weight: 254,036 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28103372
CAS-Nummer: 1824274-76-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III