4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303239-1G PC303239-250MG
APOSPC303239-1GEA 956 EUR
APOSPC303239-1G APOSPC303239-250MG
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₆F₆O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27986831
CAS-Nummer: 1706436-17-0