3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303242-1G PC303242-250MG
APOSPC303242-1GEA 990 EUR
APOSPC303242-1G APOSPC303242-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₅Cl₂F₃O₂
Molecular Weight: 273.036 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28103374
CAS-Nummer: 1823541-32-7