2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303243-1G PC303243-250MG
APOSPC303243-1GEA 1020 EUR
APOSPC303243-1G APOSPC303243-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl bromide 97%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl bromide
Formel: C₉H₉BrF₂O
Molecular Weight: 251,068 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27986851
CAS-Nummer: 1706430-78-5
UN: 3265
ADR: 8,III