5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303253-1G PC303253-250MG
APOSPC303253-1GEA 1040 EUR
APOSPC303253-1G APOSPC303253-250MG
5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde 97%
5-Ethoxy-2,3-difluoro-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₂
Molecular Weight: 200.182 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27986848
CAS-Nummer: 1706446-37-8