2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303256-1G PC303256-250MG
APOSPC303256-1GEA 1160 EUR
APOSPC303256-1G APOSPC303256-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetic acid 98%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetic acid
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₃
Molecular Weight: 216,181 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27986854
CAS-Nummer: 1706430-83-2