4-Amino-2-fluorosulphur pentafluoride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluoro-4-(pentafluorosulphur)aniline
PC303266-1G PC303266-250MG
APOSPC303266-1GEA 1840 EUR
APOSPC303266-1G APOSPC303266-250MG
4-Amino-2-fluorosulphur pentafluoride 98%
4-Amino-2-fluorosulphur pentafluoride
Formel: C₆H₅F₆NS
Molecular Weight: 237.166 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28054193
CAS-Nummer: 864230-06-8
UN: 2811
ADR: 6.1 II