3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303288-1G PC303288-250MG
APOSPC303288-1GEA 845 EUR
APOSPC303288-1G APOSPC303288-250MG
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonamide 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₄Cl₂FNO₂S
Molecular Weight: 244,071 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28785976
CAS-Nummer: 1804514-32-6