6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303290-1G PC303290-250MG
APOSPC303290-1GEA 575 EUR
APOSPC303290-1G APOSPC303290-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃O
Molecular Weight: 269.058 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29277488
CAS-Nummer: 1980054-21-4