6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303292-1G
PC303292-250MG
APOSPC303292-1GEA
800
EUR
APOSPC303292-1G
APOSPC303292-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetic acid 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetic acid
Formel:
C₁₀H₉F₃O₃ Molecular Weight: 234.172 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29277478 CAS-Nummer: 1980062-56-3 |