3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303293-1G PC303293-250MG
APOSPC303293-1GEA 1390 EUR
APOSPC303293-1G APOSPC303293-250MG
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formel: C₈H₇BrF₃NO₃S
Molecular Weight: 334.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29277494
CAS-Nummer: 1980053-36-8