5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303295-1G
PC303295-250MG
APOSPC303295-1GEA
1830
EUR
APOSPC303295-1G
APOSPC303295-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formel:
C₈H₈F₃NO₃S Molecular Weight: 255.214 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18399730 CAS-Nummer: 1261683-36-6 |