4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303296-5G PC303296-1G
APOSPC303296-5GEA 473 EUR
APOSPC303296-5G APOSPC303296-1G
4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid 97%
4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid
Formel: C₉H₈F₂O₂
Molecular Weight: 186,155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29277470
CAS-Nummer: 1429636-88-3