3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303300-1G PC303300-250MG
APOSPC303300-1GEA 1740 EUR
APOSPC303300-1G APOSPC303300-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formel: C₈H₇F₄NO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30502874
CAS-Nummer: 2149597-25-9