2,4-Difluoro-5-methylbenzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303308-5G PC303308-1G
APOSPC303308-5GEA 874 EUR
APOSPC303308-5G APOSPC303308-1G
2,4-Difluoro-5-methylbenzamide 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzamide
Formel: C₈H₇F₂NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19440203
CAS-Nummer: 1379078-33-7