2,4-Difluoro-5-methylaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303309-1G PC303309-250MG
APOSPC303309-1GEA 615 EUR
APOSPC303309-1G APOSPC303309-250MG
2,4-Difluoro-5-methylaniline 98%
2,4-Difluoro-5-methylaniline
Formel: C₇H₇F₂N
Molecular Weight: 143.134 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14583001
CAS-Nummer: 1378579-56-6