2,4-Difluoro-5-methylbenzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303311-1G PC303311-5G
APOSPC303311-1GEA 377 EUR
APOSPC303311-1G APOSPC303311-5G
2,4-Difluoro-5-methylbenzylamine 98%
2,4-Difluoro-5-methylbenzylamine
Formel: C₈H₉F₂N
Molecular Weight: 157,161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18825364
CAS-Nummer: 329314-63-8