3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303315-5G PC303315-1G
APOSPC303315-5GEA 687 EUR
APOSPC303315-5G APOSPC303315-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₇BrF₂O
Molecular Weight: 237.041 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18394899
CAS-Nummer: 1261645-28-6