4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC303320-5G PC303320-1G
APOSPC303320-5GEA 717 EUR
APOSPC303320-5G APOSPC303320-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆ClFO
Molecular Weight: 172,584 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28751755
CAS-Nummer: 177211-30-2