4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC303336-1G PC303336-250MG PC303336-5G
APOSPC303336-1GEA 632 EUR
APOSPC303336-1G APOSPC303336-250MG APOSPC303336-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅ClFN
Molecular Weight: 169.583 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16658721
CAS-Nummer: 1126424-34-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III