2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC303342-5G PC303342-1G
APOSPC303342-5GEA 417 EUR
APOSPC303342-5G APOSPC303342-1G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆ClFO₂
Molecular Weight: 188.583 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20658460
CAS-Nummer: 208165-96-2