2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303348-1G PC303348-5G
APOSPC303348-1GEA 339 EUR
APOSPC303348-1G APOSPC303348-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzylamine
Formel: C₈H₉ClFN
Molecular Weight: 173,615 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21602108
CAS-Nummer: 1365968-65-5