2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303349-5G
PC303349-1G
APOSPC303349-5GEA
731
EUR
APOSPC303349-5G
APOSPC303349-1G
2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 98%
2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₁₅H₇BrF₈ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30726935 CAS-Nummer: 2149590-94-1 |