2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303351-5G PC303351-1G
APOSPC303351-5GEA 866 EUR
APOSPC303351-5G APOSPC303351-1G
2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₄Br₂F₃NO
Molecular Weight: 334.916 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28785127
CAS-Nummer: 84483-32-9