5-Chloro-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303355-5G PC303355-1G
APOSPC303355-5GEA 836 EUR
APOSPC303355-5G APOSPC303355-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄BrClF₂
Molecular Weight: 241.46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27932574
CAS-Nummer: 915409-64-2
UN: 3265
ADR: 8 III