2-Chloro-3-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303365-1G
PC303365-250MG
APOSPC303365-1GEA
444
EUR
APOSPC303365-1G
APOSPC303365-250MG
2-Chloro-3-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₆ClFO₂ Molecular Weight: 188.583 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18432476 CAS-Nummer: 1263378-40-0 |