2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303377-1G
PC303377-250MG
APOSPC303377-1GEA
567
EUR
APOSPC303377-1G
APOSPC303377-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₉H₈F₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31916392 CAS-Nummer: 2092563-88-5 |