2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303382-1G PC303382-250MG
APOSPC303382-1GEA 592 EUR
APOSPC303382-1G APOSPC303382-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₅F₄N
Molecular Weight: 203,136 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31916395
CAS-Nummer: 2383627-27-6