4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303391-1G
PC303391-250MG
APOSPC303391-1GEA
681
EUR
APOSPC303391-1G
APOSPC303391-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formel:
C₇H₃BrClF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22419064 CAS-Nummer: 1824642-82-1 |