4'-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303395-10G PC303395-1G PC303395-5G PC303395-25G
APOSPC303395-10GEA 360 EUR
APOSPC303395-10G APOSPC303395-1G APOSPC303395-5G APOSPC303395-25G
4'-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆ClF₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13194258
CAS-Nummer: 86520-34-5