4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303396-10G PC303396-1G PC303396-5G PC303396-25G
APOSPC303396-10GEA 1450 EUR
APOSPC303396-10G APOSPC303396-1G APOSPC303396-5G APOSPC303396-25G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 98%
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formel: C₁₀H₈ClF₃O
Molecular Weight: 236.618 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18393944
CAS-Nummer: 1261861-70-4