3-Fluoro-2,4-dimethylbenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303400-1G PC303400-5G
APOSPC303400-1GEA 77 EUR
APOSPC303400-1G APOSPC303400-5G
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzonitrile 97%
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzonitrile
Formel: C₉H₈FN
Molecular Weight: 149,165 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28794310
CAS-Nummer: 1806330-91-5