6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303404-1G PC303404-250MG
APOSPC303404-1GEA 882 EUR
APOSPC303404-1G APOSPC303404-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoyl chloride 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoyl chloride
Formel: C₈H₄Cl₂F₂O
Molecular Weight: 225,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640058
CAS-Nummer: 2415751-52-7