6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303405-1G PC303405-250MG
APOSPC303405-1GEA 927 EUR
APOSPC303405-1G APOSPC303405-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzamide 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzamide
Formel: C₈H₆ClF₂NO
Molecular Weight: 205.589 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640059
CAS-Nummer: 2415751-80-1