2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
PC303412-1G PC303412-5G
APOSPC303412-1GEA 186 EUR
APOSPC303412-1G APOSPC303412-5G
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, tech
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formel: C₁₀H₇F₆NO
Molecular Weight: 271.159 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640063
CAS-Nummer: 184969-54-8