1-(1-Bromopropyl)-2,4,6-trifluorobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303419-1G PC303419-250MG
APOSPC303419-1GEA 696 EUR
APOSPC303419-1G APOSPC303419-250MG
1-(1-Bromopropyl)-2,4,6-trifluorobenzene 97%
1-(1-Bromopropyl)-2,4,6-trifluorobenzene
Formel: C₉H₈BrF₃
Molecular Weight: 253,059 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12789858
CAS-Nummer: 1247452-70-5