4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303422-1G PC303422-5G
APOSPC303422-1GEA 78.3 EUR
APOSPC303422-1G APOSPC303422-5G
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline 98%
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline
Formel: C₁₃H₈BrClF₃NO
Molecular Weight: 366,561 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD32640070
CAS-Nummer: 2514625-32-0