3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303424-1G PC303424-5G
APOSPC303424-1GEA 290 EUR
APOSPC303424-1G APOSPC303424-5G
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzaldehyde 97%
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O
Molecular Weight: 188.146 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29764385
CAS-Nummer: 1951441-62-5