6-Bromo-2,3-difluorophenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(6-Bromo-2,3-difluorophenyl)acetonitrile
PC303433-1G
PC303433-5G
APOSPC303433-1GEA
145
EUR
APOSPC303433-1G
APOSPC303433-5G
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetonitrile 97%
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetonitrile
Formel:
C₈H₄BrF₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26686146 CAS-Nummer: 1517576-71-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |