6-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(6-Bromo-2,3-difluorophenyl)acetic acid
PC303434-1G
APOSPC303434-1GEA
432
EUR
APOSPC303434-1G
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid
Formel:
C₈H₅BrF₂O₂ Molecular Weight: 251,025 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368100 CAS-Nummer: 887585-27-5 |