6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303435-1G PC303435-5G
APOSPC303435-1GEA 313 EUR
APOSPC303435-1G APOSPC303435-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Formel: C₇H₆BrF₂N
Molecular Weight: 222,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26679577
CAS-Nummer: 1513330-68-1