6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC303436-1G PC303436-5G
APOSPC303436-1GEA 203 EUR
APOSPC303436-1G APOSPC303436-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₂BrClF₂O
Molecular Weight: 255,444 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18379809
CAS-Nummer: 1263376-72-2