6-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC303437-1G PC303437-5G
APOSPC303437-1GEA 261 EUR
APOSPC303437-1G APOSPC303437-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzamide
6-Bromo-2,3-difluorobenzamide
Formel: C₇H₄BrF₂NO
Molecular Weight: 236,014 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28099964
CAS-Nummer: 1502530-72-4