6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC303438-1G PC303438-5G
APOSPC303438-1GEA 40.6 EUR
APOSPC303438-1G APOSPC303438-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
Molecular Weight: 217,998 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23381286
CAS-Nummer: 1207875-87-3